Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 1 Peptide
Z'-LYTE™ Kinase-Assay-Kit – Ser/Thr 1-Peptid
Marke: Invitrogen™ PV3174
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid basiert auf einem von Schweinepyruvat-Leberkinase abgeleiteten Peptid, das zur Untersuchung der PKA-Substratspezifität verwendet wird und eine R-R-X-S-Konsenssequenz enthält, bei der X ein beliebiger Rückstand ist.Spezifikation
Z´-LYTE™ | |
FRET | |
Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. | |
Methylcumarin | |
800 x 20 µl Assays | |
Schweinepyruvat-Leberkinase (LRRASLG) | |
800 Reaktionen | |
Endpunkt | |
Peptid-basiertes Substrat | |
AURKA, AURKB, PRKACA, PRKG1, PRKG2, PRKX, RPS6KA4, RPS6KA5 |
Serin/Threonin-Kinasen | |
Serin/Threonin-Kinase-Assay | |
Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper) | |
Kinase-Assay-Kit | |
384-Well-Platte | |
405⁄465, 535 | |
BBRC Bd. 61, S. 559-563 (1974), JBC, Bd. 252, S. 4888 (1978) | |
Trockeneis | |
PRKX, PRKG2, RPS6KA5, PRKACA, PRKG1, RPS6KA4, AURKB, AURKA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.