Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Leu-Val-Gly-Diazomethylketon
Click to view available options
Menge:
25 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Bildet einen Teil des humanen Cystein-Proteinase-Bindungszentrums nach
- Irreversibler Inhibitor der humanen Cystein-Proteinase
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 25 mg |
Beschreibung | Weißer bis weißgrau |
Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Imitiert einen Teil des humanen Cystein-Proteinase-bindenden Zentrums; ein irreversibler Inhibitor der humanen Cystein-Proteinase |
CAS | 119670-30-3 |
Summenformel | C22H31N5O5 |
Formelmasse | 445,52g/mol |
Synonym | Gehäuse C-3455 |
Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
Form | Pulver |