Learn More
Novus Biologicals™ Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9 Inhibitor)
For use in research applications
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-29398
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Gelbbraun | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles |