Learn More
SI Analytics™ UNIVERSALPAPIERDRUCKER Z 890 (9-NADELDRUCKER, .
SI Analytics™ Z890 Universalpapierdrucker druckt Dokumente ganz einfach, ohne dass druckerspezifisches Papier erforderlich ist.
Marke:  SI Analytics™ 285203700
Artikelnummer. 10384863
  • 856.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Star SP-712 (9-Nadel-Matrixdrucker)
  • Papier kann problemlos eingelegt werden
  • Serielle Schnittstelle
  • Gesamtmaße: 245 x 160 x 152 mm
  • Stromversorgung integriert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
245 mm
160 mm
Universal-Druckerpapier