Learn More
Ytterbium-Sputteringtarget, 50.8 mm Durchmesser x 3.18 mm Dicke
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ytterbium sputtering target |
Namenshinweis | 50.8mm dia. x 3.18mm thick |
CAS | 7440-64-4 |
Summenformel | Yb |
MDL-Nummer | MFCD00011286 |
Menge | 1 Ea. |
Synonym | unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n |
InChI-Schlüssel | NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Yb] |
IUPAC-Name | Ytterbium |