Learn More
Ytterbium-Sputteringtarget, 50.8 mm Durchmesser x 1.59 mm Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457025
Click to view available options
Menge:
Je 1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium sputtering target
Namenshinweis 50.8mm dia. x 1.59mm thick
Menge Je 1
CAS 7440-64-4
Geruch Geruchsneutral
Summenformel Yb
MDL-Nummer MFCD00011286
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
InChI-Schlüssel NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Yb]
IUPAC-Name Ytterbium
Molekulargewicht (g/mol) 173.05
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381