Learn More
Ytterbium(III)-bromidhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355128
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 226944-34-9
Summenformel YbBr3·xH2O
MDL-Nummer MFCD00049613
Synonym ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium (III) bromide hydrate
Physikalische Form Klumpen
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 412.77 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™