Learn More
Gibco™ YPD Broth
YPD-Bouillon
Marke: Gibco™ A1374501
Additional Details : Gewicht : 0.01250kg
Beschreibung
Gibco™ YPD Broth ist ein gebrauchsfertiges flüssiges Nährmedium für Hefekulturen. Unser filtersterilisiertesGibco™ YPD Broth eignet sich für nahezu alle Anwendungen, die eine Hefekultivierung im flüssigen Nährmedium erfordern, beispielsweise die Protein-Expression, die Klonierung und die Expansion.Rezeptur von YPD-Bouillon
YPD-Bouillon ist ein häufig verwendetes Hefewachstumsmedium für die Erhaltung und Vermehrung der Hefestämme Pichia pastoris (P. pastoris) und Saccharomyces cerevisae (S. cerevisae).
Rezeptur pro Liter:
10 g Hefeextrakt
20 g Bacto Pepton
20 g Dextrose (Glukose)
Gebrauchsfertiges Medium in optimierten Gibco™ Flaschen
Jede Flasche Gibco™ YPD-Bouillon ist filtersterilisiert und gebrauchsfertig, bereitgestellt in ergonomischen Gibco™ Medienflaschen mit schräger Öffnung zum vereinfachten Pipettieren.
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
1 Liter YPD-Bouillon, flüssig; bei 2 bis 8 °C lagern. Vor Licht schützen. | |
YPD | |
Bouillon | |
P. pastoris, S. cerevisiae, S. cerevisiae | |
Nachhaltige Verpackung | |
Raumtemperatur |
Flüssig | |
Gebrauchsfertig | |
Steril | |
Flüssigmedium | |
Gibco™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.