Learn More
Youngstown Barrel & Drum Youngstown Barrel & Drum Oben offene Eimer mit Deckeln mit langer Schürze
Lagern Sie Materialien in farbcodierten Eimern
Marke: Youngstown Barrel & Drum 0238500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
5Gallone Kunststoff offene Kopfbügeln. Rot. Transportieren und lagern Sie Materialien in farbcodierten Eimern. Nicht UN-zertifiziert. ID11 1/4 Zoll. Außendurchmesser12 Zoll. Ca.15 Zoll HT. 3 lb.Spezifikation
Eimer mit offenem Kopf (Deckel mit langem Rand) | |
5 gal. | |
Gelb | |
Kunststoff | |
Offen | |
30,48 cm | |
14 in. | |
11.25 Zoll | |
28,575 cm | |
3.15 lb |
Deckel mit langem Rand | |
18,92 l | |
Für bewegliche und farbkodierte Lagerung | |
92,5 für Menge 168 | |
Deckel mit langem Rand | |
30,48 cm | |
35,56 cm | |
12 in. | |
30,48 mm | |
1,42 kg |