missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Membranen Amicon YM, für Ultrafiltration, NMGG=100000, D=90mm (VE=5Stck.)

Marke:  Merck 14451

Artikelnummer. 10506712

  • 692.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Aus regenerierter Zellulose mit sehr geringer spezifischer Bindung von Proteinen und anderen Biomolekülen. Besonders geeignet für Proteine, Oligonukleotide und Viren. Erhältlich in Trenngrenzen von 10000 bis 100000 NMGG zur Rückhaltung von Wachstumsfaktoren, Hormonen, Albumin, Hämoglobin, Enzymen, IgE, IgG, IgM, Viren, Latex-Beads, Kolloiden und Zellen. Für den Einsatz in Amicon Rührzellen.
MWCO: 100000 Da
φ: 90mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Ultrafiltration
5Pack
YM-Ultrafiltrationsscheibe
90 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt