Learn More
Tocris Bioscience™ YM 26734
Secretory phospholipase A2 (sPLA2) inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 2522/10
Artikelnummer. 18035952
  • 218.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
YM 26734 is a competitive inhibitor of secretory phospholipase A2 (sPLA2) that exhibits a broad inhibitory profile to several sPLA2s (IC50 values are 0.2, 1, 1, 1 and 3 μM for sPLA2-X, -IIA, -IID, -V and -IIE respectively). Displays minimal activity at sPLA2-IIF and no activity at cytosolic PLA2, cyclooxygenase and lipoxygenase. Ameliorates local inflammatory responses in TPA-induced mouse ear edema.
Spezifikation
Spezifikation
>95%
YM 26734
YM 26734
10 mg
730.97
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nur für Forschungszwecke