Learn More
Xylene, enthalten Ethylbenzol, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Beschreibung
- Für mikroelektronische Zwecke
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Xylole |
Namenshinweis | Enthält Ethylbenzol |
Menge | 4 l |
Flammpunkt | 29.00 °C |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Relative Dichte | 1 l = 0.86 kg |
Formelmasse | 106.17 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.