Learn More
Xylene, ≥98.5 % Xylene + Ethylbenzol-Basis (Ethylbenzol ≤25 %), ACS-Reagenz, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Xylole |
CAS | 1330-20-7 |
Dichte | 0.86 g/ml bei 25 °C |
Menge | 4 l |
Explosionsgrenze | 0.07 |
Zündpunkt | 867 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H4(CH3)2 |
MDL-Nummer | MFCD00077264 |
Dampfdruck | 18 mmHg (37.7 °C) |