Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Marke: Eppendorf™ 4861000104
1147.42 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
- Elektronische Einkanal-, 8 und 12-Kanalpipetten für das Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumen von 0.5 μl bis 10 ml
- Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
- Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
- Multifunktionswippschüttler
- Auswahlknopf
- Innovativer Auswerfer
- Ergonomischer Anzeigewinkel
- Komfortable Handhabung
- Leistungsstarker Akku
- Flexibles Ladekonzept
- Federbelasteter Spitzenkonus (außer 5 und 10 ml)
- Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
Spezifikation
±5 % bei ±0,05 μl/1 μl, ±3 % bei ±0,15 μl/5 μl, ±2 % bei ±0,2 μl/10 | |
20 μl-Spitze | |
epT.I.P.S. Pipettenspitze (20 μl) | |
8 | |
Elektronische Pipette | |
Ergonomisch | |
Ladegerät und Multifunktionswippe | |
Ja |
Lithium-Ion | |
Mittelgrau | |
Mikro | |
Xplorer | |
0,5 bis 10 μl | |
20 μl epT.I.P.S. Pipettenspitzen | |
0,01 μL |