Learn More
Labconco™ Xpert Weigh-Box
Bietet eine leckdichte physikalische Barriere zum Schutz des Anwenders vor gefährlichen Schwebstoffen und Pulvern in der Luft
Marke:  Labconco™ 5220320
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11751459
  • 14705.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus einem Stück gegossenes -Gehäuse aus Polyethylen mittlerer Dichte
  • Aufbau und Innenboden der Transferkammer aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl auf Trockenpulverbasis
  • Sichtfenster aus 0,25 Zoll (0,64 cm) dickem Verbundsicherheitsglas mit pulverbeschichtetem Stahlrahmen und Neoprendichtung
  • Nach oben schwenkbare innere und äußere Transferkammertüren sind mit Gegengewicht und Schnellverschlüssen ausgestattet
  • Schwarze, chemikalienbeständige Arbeitsfläche aus Phenolkern, versiegelt auf dem Boden des Handschuhfachs
  • Doppelte HEPA-Filter bieten einen Wirkungsgrad von 99,99 % gegen Partikel von bis zu 0,3 Mikrometer
  • Durchschnittliche Markierungsgaswerte von 0,05 ppm oder weniger, die während der Perimeter-Scan-Tests festgestellt wurden, übertreffen die ASHRAE™ 110-Normen
  • Tests mit dem Massenspektrometer zeigen keine erkennbaren Lecks von > 1 x 10-3 ml/s, während das Handschuhfach bei 1 Zoll Wasserstand mit He unter Druck gesetzt wird
  • Verschiebung durch Vibration < 1,5 x 10-5, gemessen an der Arbeitsfläche bei minimalen und maximalen Luftvolumina
  • CE-Konformitätskennzeichnung
Im Lieferumfang enthalten:
  • HEPA-Einlass- und -Auslassfilter
  • Antistatischer Ionisatorlüfter zur Reduzierung der statischen Aufladung
  • Schwingungsisolator der Waage
Technische Daten:
  • Hauptkammer:0,37 m3
  • Ausschnittmaße des Sichtfensters (L x B):67,1 x 31,8 cm (26,37 x 12,5 in.)
  • Gesamtabmessungen (L x B x H):80 x 134 x 102 cm (31,625 x 52,75 x 40 Zoll)
  • Innenabmessungen der Hauptkammer (T x B x H):69,9 x 85,1 x 63,5 cm (27,5 x 33,5 x 25 in.)
  • Abmessungen der Transferkammer (Nenn-ID x L):28 x 30 cm (11 x 12 in.)
  • Versandgewicht:127 kg (280 lb.)
Spezifikation
Spezifikation
Wägebox
Fluoreszent
4 A
31,6 in.
80 cm
80 x 134 x 102 cm
40 in.
102 cm
50 Hz
147 cm
2
2 Handschuhanschlüsse
M
1 Jahr
159 kg
33,5 in.
76,2 cm
HEPA
Polyethylen
CE
27,5 in.
70 cm
Pharmazeutische Forschung, Nanotechnologie und Biochemie
25 in.
63,5 cm
57,2 in.
76,2 cm
Pigtail
Je 1
230 V
350 lb.
57,2 in.
147 cm