Learn More
XMD 8-92, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18084252
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mg
50 mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
ERK5/BMK1 inhibitor; also BRD4 inhibitor
ERK5 (BMK1) and BRD4 inhibitor (Kd values are 80 and 190 nM, respectively). Also inhibits DCAMKL2, PLK4 and TNK1 (Kd values are 190, 600 and 890 nM). Blocks growth factor-induced activation of cellular BMK1 and reduces BMK1 activity in in vitro kinase assays. Also reduces BMK1-dependent transactivating activity of MEF2C. Inhibits proliferation in a variety of cancer cell lines; blocks tumor cell proliferation and tumor-associated angiogenesis.
Identificatori chimici
CAS 1234480-50-2
Summenformel C26H30N6O3
Molekulargewicht (g/mol) 474.565
InChI-Schlüssel QAPAJIZPZGWAND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-ethoxy-4-4-hydroxy-1-piperidinyl phenyl amino-5,11-dihydro-5,11-dimethyl-6h-pyrimido 4,5-b 1,4 benzodiazepin-6-one, 2-2-ethoxy-4-4-hydroxypiperidin-1-yl anilino-5,11-dimethylpyrimido 4,5-b 1,4 benzodiazepin-6-one, 2-2-ethoxy-4-4-hydroxypiperidin-1-yl phenyl amino-5,11-dimethyl-5,11-dihydro-6h-pyrimido 4,5-b 1,4 benzodiazepin-6-one, 2-2-ethoxy-4-4-hydroxypiperidin-1-yl phenyl amino-5,11-dimethyl-5h-benzo e pyrimido 5,4-b 1,4 diazepin-6 11h-one, scaffold, b46, d0m0qq, xmd 8-92 free base, xmd hplc, 2-2-ethoxy-4-4-hydroxypiperidin-1-yl anilino-5,11-dimethyl-5,11-dihydro-6h-pyrimido 4,5-b 1,4 benzodiazepin-6-one, 5-2-ethoxy-4-4-hydroxypiperidin-1-yl phenyl amino-2,9-dimethyl-2,4,6,9-tetraazatricyclo 9.4.0.0 3 ,? pentadeca-1 15 ,3,5,7,11,13-hexaen-10-one
PubChem CID 46843772
ChEBI CHEBI:60325
IUPAC-Name 2-[2-ethoxy-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)anilino]-5,11-dimethylpyrimido[4,5-b][1,4]benzodiazepin-6-one
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1)N2CCC(CC2)O)NC3=NC=C4C(=N3)N(C5=CC=CC=C5C(=O)N4C)C
Specifica
Chemischer Name oder Material XMD 8-92
Menge 10 mg
Formelmasse 474.55
Reinheit (%) >98%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato