Learn More
Novex™ xMAP™ Classification Calibrator Microspheres (CAL1)
xMAP™ Klassifikations-Kalibrator-Mikrosphären (CAL1)
Marke:  Novex™ L100CAL1
Artikelnummer. 11539396
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
xMAP™ Klassifikations-Kalibrator-Mikrosphären (CAL1) sind Polystyrol-Mikrosphären, die intern mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert sind. Sie dienen als Systemkalibratoren für Detektoren auf Basis der Luminex xMAP Technologie (wie Luminex 200™) und sollen die Kittings für beide Klassifizierungskanäle (CL1, CL2), den Doublet Diskriminatorkanal (DD) normalisieren.
Das Luminex™ 200™ System ist separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CL1, CL2, Dubletten-Diskriminatorkanal (DD), Reporterkanal (RP1)
Bei 2–8 °C lagern.
Mikrokugel
Nasseis
Luminex™ Geräte, Luminex™ 200™ System
Luminex™
5 ml