Learn More
Cytiva XK Column Superose™ 4 Fast Flow
Vorgepackt mit Superose™ 4 FF, einer hochgradig quervernetzten 4%igen Agarose-Matrix, die hervorragende physikalische Stabilität und chromatographische Eigenschaften bietet
Marke: Cytiva 29268020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell entwickelt, um den hohen Durchsatzanforderungen industrieller Trennungsanwendungen gerecht zu werden
- Ermöglicht die schnelle Verarbeitung großer Mengen, was diese Harze zu einer hervorragenden Wahl für den Einsatz im Prozessmaßstab macht
- Die Steifigkeit erlaubt hohe Durchflussraten, was eine gute Auflösung in kürzester Zeit ermöglicht
- Geringe unspezifische Interaktionen und ausgezeichnete Rückgewinnungen
- Erfüllt die Anforderungen der Industrie nach Versorgungssicherheit sowie umfassender technischer und regulatorischer Unterstützung
Spezifikation
90 μm | |
76 bis 130 ml | |
16 mm | |
380 bis 650 mm | |
2 bis 12 | |
Sepharose™ 4 Fast Flow |
Eigenständige Chromatographiepumpsysteme | |
Vorgepackte XK Säule, Superose Pre-packed Column | |
Ionenaustausch-Chromatographie | |
5 bar (72,5 psi) | |
1 Adapter | |
XC-Säule |