Learn More
Cytiva XK Chromatographiesäulen (leer)
Zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs bei niedrigem bis mittlerem Druck. Cytiva XK Chromatographiesäulen (leer) können direkt an ÄKTA-Designgeräte oder andere Flüssigchromatographiesysteme angeschlossen werden. Der anwenderfreundliche Aufbau gewährleistet ein reproduzierbares, genaues Packen.
Marke:  Cytiva 28-9889-48
691.39 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21963" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11370332
  • 840.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
XK-Säulen bestehen aus robustem Borosilikatglas, das eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit aufweist und mit wässrigen Lösungen und den meisten organischen Lösungsmitteln für die Flüssigchromatographie von Makromolekülen kompatibel ist. Die durchsichtigen Röhrchen ermöglichen eine visuelle Inspektion des Medienbettes und sind in einer breiten Palette von Säulenabmessungen für die unterschiedlichsten Reinigungsanforderungen erhältlich.
Die Säulenpackung kann entweder mit einem Packungsreservoir oder einem weiteren Säulenröhrchen durchgeführt werden, das mit einem Packanschluss versehen ist. Der QuickLock Mechanismus des Adapterschaftes ermöglicht eine schnelle und einfache Bewegung des Adapters und vereinfacht die Einstellung der Betthöhe, die Demontage und die Reinigung. Die Bauweise des Adapterkolbens sorgt für einen gleichmäßigen Durchfluss, wodurch die Integrität des gepackten Betts während des Betriebs erhalten bleibt.
  • Die Kolbenbauweise gewährleistet eine homogene Pufferverteilung und eine reproduzierbare Packung.
  • Der QuickLock Mechanismus des Adapters erleichtert die Handhabung und Reinigung der Säule
  • Anschlüsse für eine direkte Verbindung mit Chromatographiesystemen
  • Kühlmantel für empfindliche Aufreinigungen
  • Umfangreiches Ersatzteilangebot, das die Wartung erleichtert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
XK-Chromatographiesäulen (leer)
26 mm
Einlass/Auslass (ID): 0.75 mm
5 bar
Polypropylen- (glasfaserverstärkt)/Polyamid-Netz
Flüssigchromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck
Höhe Bett (ein Adapter): 10 bis 125 mm
Höhe Bett (zwei Adapter): 0 bis 125 mm
200 mm
Borosilikatglas
Porengröße 10 μm
Leere Chromatographiesäule
Nicht beständig gegen Aceton, Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe, aliphatische Ester und Phenol.
Sollte vermieden werden: > 10 % NaOH,> 10 % HCl, > 5 % Essigsäure und starke Mineralsäuren.