Learn More
Cytiva XK Chromatographiesäulen (leer)
Zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs bei niedrigem bis mittlerem Druck. Cytiva XK Chromatographiesäulen (leer) können direkt an ÄKTA-Designgeräte oder andere Flüssigchromatographiesysteme angeschlossen werden. Der anwenderfreundliche Aufbau gewährleistet ein reproduzierbares, genaues Packen.
Marke: Cytiva 28-9889-46
843.02 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21963" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
XK-Säulen bestehen aus robustem Borosilikatglas, das eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit aufweist und mit wässrigen Lösungen und den meisten organischen Lösungsmitteln für die Flüssigchromatographie von Makromolekülen kompatibel ist. Die durchsichtigen Röhrchen ermöglichen eine visuelle Inspektion des Medienbettes und sind in einer breiten Palette von Säulenabmessungen für die unterschiedlichsten Reinigungsanforderungen erhältlich.
Die Säulenpackung kann entweder mit einem Packungsreservoir oder einem weiteren Säulenröhrchen durchgeführt werden, das mit einem Packanschluss versehen ist. Der QuickLock Mechanismus des Adapterschaftes ermöglicht eine schnelle und einfache Bewegung des Adapters und vereinfacht die Einstellung der Betthöhe, die Demontage und die Reinigung. Die Bauweise des Adapterkolbens sorgt für einen gleichmäßigen Durchfluss, wodurch die Integrität des gepackten Betts während des Betriebs erhalten bleibt.
- Die Kolbenbauweise gewährleistet eine homogene Pufferverteilung und eine reproduzierbare Packung.
- Der QuickLock Mechanismus des Adapters erleichtert die Handhabung und Reinigung der Säule
- Anschlüsse für eine direkte Verbindung mit Chromatographiesystemen
- Kühlmantel für empfindliche Aufreinigungen
- Umfangreiches Ersatzteilangebot, das die Wartung erleichtert
Spezifikation
XK-Chromatographiesäulen (leer) | |
16 mm | |
Einlass/Auslass (ID): 0.75 mm | |
5 bar | |
Polypropylen- (glasfaserverstärkt)/Polyamid-Netz | |
Flüssigchromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck |
Höhe Bett (ein Adapter): 525 bis 650 mm Höhe Bett (zwei Adapter): 380 bis 650 mm |
|
700 mm | |
Borosilikatglas | |
Porengröße 10 μm | |
Leere Chromatographiesäule |
Nicht beständig gegen Aceton, Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe, aliphatische Ester und Phenol.
Sollte vermieden werden: > 10 % NaOH,> 10 % HCl, > 5 % Essigsäure und starke Mineralsäuren.