Learn More
uvex Xenova™ Black/Blue PU 95562 Boot - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
Marke: uvex 9556250
97.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Uvex 2 Xenova™ Stiefel 95562 S3 SRC
- Extrabreite Sportpassform
- Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
- Die durchdringungssichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein
- Atmungsaktives wasserabweisendes Vollnarbenleder
- Kratzfeste Überkappe aus PU-beschichtetem Leder für lange Lebensdauer
- Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
- Uvex Anti-Twist-Fersenkappe für mehr Stabilität und Schutz vor Knöchelverrenkungen
- Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
- Komfortable entnehmbare Innensohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung
- Doppelt dichte PUR-Sohle, nicht abfärbend, mit ausgezeichneter Stoßdämpfung und abriebfester Außensohle
- Selbstreinigendes Sohlenprofildesign
- Öl- und kraftstoffbeständig
- Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Weichmacher usw.
- Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis 120 °C.
- Antistatisch
- Erfüllt ESD-Erfordernisse: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
- Artikel Nr. 95562
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größen: 38 bis 52
Spezifikation
Schwarz, Blau | |
50 | |
Komposit | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S3 | |
ESD Safety Shoe |
Leder | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
Nein | |
SRC |