Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT Spritze für LC
Das Wissen und die Erfahrung, die in die Herstellung einer SGE-Spritze einfließen, resultieren in einer hervorragenden Leistung und Qualität
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 2928730
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15259273
  • 112.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
Spezifikation
Spezifikation
CTC PAL-XT Spritze für LC
0.375 mm
0.71 mm
Für den Umgang mit Flüssigkeiten und LC
56 mm
22 g
0.375 mm
0.71 mm
500 μl
Konus