Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosamplerspritzen
Ermöglicht das Hinzufügen interner Standards ohne Kreuzkontamination
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 2928430
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Erhältlich als Kolben mit Metall- oder PTFE-Spitze
Spezifikation
PTFE-Spitze (Kolben) | |
22 g | |
0.71 mm | |
LC |
Autosampler-Spritze | |
0.17 mm | |
50 μl |