Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosamplerspritzen
Ermöglicht das Hinzufügen interner Standards ohne Kreuzkontamination
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 2928330
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15259263
  • 106.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Erhältlich als Kolben mit Metall- oder PTFE-Spitze
Spezifikation
Spezifikation
PTFE-Spitze (Kolben)
22 g
0.71 mm
LC
Autosampler-Spritze
0.17 mm
25 μl