Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosamplerspritzen
Ermöglicht das Hinzufügen interner Standards ohne Kreuzkontamination
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 2928310
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Erhältlich als Kolben mit Metall- oder PTFE-Spitze
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
23 g | |
0.63 mm | |
Konus |
Autosampler-Spritze | |
0.15 mm | |
25 μl |