Learn More
Xanthin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Xanthine and xanthine oxidase system can be used to produce superoxide radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Xanthin- und Xanthinoxidase-System kann zur Herstellung von Superoxid-Radikalen verwendet werden.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.067 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Das Xanthin- und Xanthinoxidase-System kann zur Herstellung von Superoxid-Radikalen verwendet werden.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.067 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Xanthine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 100 g |
Beilstein | 8733 |
Merck Index | 14,10059 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(0.067g/L). |
Formelmasse | 152.11 |
Reinheit (%) | 99% |