Learn More
Xanthin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488933
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Xanthine and xanthine oxidase system can be used to produce superoxide radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Xanthin- und Xanthinoxidase-System kann zur Herstellung von Superoxid-Radikalen verwendet werden.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.067 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-89-6
Summenformel C5H4N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.113
MDL-Nummer MFCD00078453
InChI-Schlüssel LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
PubChem CID 1188
ChEBI CHEBI:17712
IUPAC-Name 3,7-Dihydropurin-2,6-Dion
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthine
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 8733
Merck Index 14,10059
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.067g/L).
Formelmasse 152.11
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xanthine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Xanthine