Learn More
IKA™ X20 BMT-20-G-M-Gamma-Röhrchen mit Rührelement
BMT-20-G-M-Gamma-Röhrchen zum Mahlen mit Glaskugeln.
Marke: IKA™ 0020017448
258.40 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.41370kg
Beschreibung
- Komponenten: Röhrchen, Glaskugeln, Deckel
- Trockenmahlen von trockenen und spröden Proben (z. B. Kaolin, Gips, Farbpigmente, Tabletten), die Zellmazeration und die Verarbeitung von Materialien, die mit Flüssigkeiten gemischt werden
- Kann zur Probenahme während des Betriebs, zur Probenvorbereitung unter sterilen Bedingungen und zur keimfreien Konservierung von Proben (Gewebe, Blut usw.) verwendet werden
Spezifikation
2 bis 15 ml | |
ULTRA-TURRAX™ | |
20/Packung |