Learn More
Meditrade™ Nitril™ 3000 Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
M
S
XL
Farbe:
Weiß
Beschreibung
- Untersuchungshandschuh aus Nitril gemäß DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- Hautfreundlich: Puder-, protein- und latexfrei
- Mikroaufrauhungen für besseren Halt
- Elastisch und reißfest
- Beidhändig tragbar mit Rollrand
- Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AQL 1,5; EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG/EEC: Klasse 1; PSA-Kategorie III; Lebensmittelkonformität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004 (nur blau) |
Beschreibung | Weiße Einweghandschuhe aus Nitril |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | S |
Dicke (metrisch) | 0,060 mm Manschette, 0,070 mm Handfläche, 0,100 mm Finger |