Learn More
IKA™ X10 DIS-50-T-M. 10 Röhrchen mit Dispergierelement
Das Einwegröhrchen DIS-50-S ist für das Auflösen von Proben in verschiedenen Lösungsmitteln konzipiert und mit einer Dissolver-Klinge ausgestattet.
Marke: IKA™ 0020016317
123.72 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.41960kg
Beschreibung
- Röhrchen für ULTRA-TURRAX™ Röhrchen-Homogenisator P control
- Volumen: 50 ml
- Arbeitsbereich: 10 bis 40 ml
- Funktionseinheit: Dissolver, Titan
- Membrandeckel: Ja
- Steril: Nein
- IVD-Etikett: Nein
- ICH-Q3D-konform: Ja
- Applikation: Zerkleinern, Mischen, Auflösen
- Applikationsbeispiel: Auflösen von Tabletten oder Kapseln in Lösungsmitteln
Spezifikation
50 ml | |
Ausgestattet mit Dissolver-Platte aus Titan | |
Ultra TURRAX™ Röhrchen-Homogenisator P control | |
10/Packung |