missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uvex X-Tended Support Black/Yellow 85142 Low Shoe - Width 11

Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3

Marke:  uvex 8514242

100.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17284631

  • 150.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Uvex 1 X-Tended Support Schuh 8514.2 S1 P SRC

  • Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
  • Besonders leicht und flexibel
  • 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
  • Die durchdringungssichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein
  • Hergestellt mit neuester Technologie für ausgedehnten Tragekomfort
  • Die Uvex Climazone Technologie sorgt für optimalen Tragekomfort
  • Atmungsaktives perforiertes High-Tech-Microvelours-Obermaterial
  • Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
  • Mit elastischen Schnürsenkel für eine schnelle, individuelle Anpassung
  • Praktisch nahtloses Design zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Abnehmbare Komfortinnensohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung und Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
  • Der besonders geformten Seitenrahmen der mittleren und seitlichen Fersenstütze schützt vor Knöchelverletzungen und sorgt für Führung und Aufprallschutz.
  • Hervorragende Sohle aus doppeldichtem Polyurethan mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit
    • Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
  • Erfüllt ESD-Erfordernisse, Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 8514.2
  • Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Schwarz, Gelb
42
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S1
ESD Safety Shoe
Microvelour
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nein
Unisex
Uvex 1
Nein
SRC
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
uvex X-Tended Support Black/Yellow 85142 Low Shoe - Width 11 > Halbschuh 85142, schwarz/gelb, Breite: 11, Größe: 42

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt