Learn More
Corning™ X-Gegengewicht
Corning™ X-SERIES™ Systeme werden für Corning von der ThermoGenesis Corp. hergestellt.
Marke:  Corning™ 6943
Artikelnummer. 17674465
  • 1540.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Corning™ X-SERIES™ Systeme werden für Corning von der ThermoGenesis Corp. hergestellt.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™, und X-MINI™ sind entweder eingetragene Marken oder Marken der ThermoGenesis Corp. in den USA und/oder anderen Ländern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Auswuchten des Inhalts der Zentrifuge vor der Zentrifugation
1 Pk, 1/Kt.
X-WASH- und X-LAB-Systeme
Gegengewicht