Learn More
Draeger Safety X-Plore 1320 FFP2 NR D V-Maske
Die Dräger X-Plore 1320 FFP2 NR D V Sicherheitsmaske ist eine Einwegmaske zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Klasse 2).
Marke: Draeger Safety 3951214
18.39 CHF gültig bis 2024-10-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "21642" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfrage kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen und die Versand-, bzw. Liefertermine sind möglicherweise nicht akkurat.
Beschreibung
- Geeignet für Anwendungen wie das Schleifen und Schneiden von Hart- und Weichhölzern
- Das CoolSAFE Filtermaterial bietet eine hohe Filterleistung und einen niedrigen Atmungswiderstand
- Die effektive Nasenversiegelung absorbiert Schweiß und sorgt für eine dichte Abdichtung um das Gesicht
- Der stabiler, verstärkte Maskenkörper bietet eine umfassende Stabilität über lange Zeiträume
- Kommunikation ist auch beim Tragen der Maske möglich
- Die Innenschicht ist hypoallergen und leicht auf der Haut
Spezifikation
Light Blue | |
Mask | |
Valve | |
10/Pk. |