Learn More
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Abeba X-Light White Safety Loafer - Smooth leather safety shoes with elastic instep.
Marke:  Abeba™ 711032/40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17672035
  • 139.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Glattleder
  • Schwarz
  • Stahlzehenkappe
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle (Best.- 351620)
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Spannbereich mit elastischem Band
Spezifikation
Spezifikation
Gummiband
Leder
Stahl
Weiß
40
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC