Learn More
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Abeba X-Light Black Safety Loafer - Smooth leather safety shoes with elastic instep.
Marke: Abeba™ 711037/37
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Glattleder
- Schwarz
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle (Best.- 351620)
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit elastischem Band
Spezifikation
Gummiband | |
Leder | |
Stahl |
Schwarz | |
37 | |
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC |