Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Yellow Safety Trainers S3 ESD
Black/yellow X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
Marke: ABEBA™ 7131860/38
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leichte, bequeme Arbeitsschuhe
- Entspricht EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
- Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
- Zehenkappe aus Stahl (200 J)
- Durchtrittsichere Textil-Zwischensohle
- Sschwarzes und gelbes Cordura
- Silberionen-Einlegesohle
- Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Schwarz/gelb | |
38 | |
EN 20345-konform: 2012 S3 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 | |
Trainer | |
S3 SRC ESD |
Cordura | |
Stahl | |
Unisex | |
Wasserfest |