Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Yellow Safety Trainers S3 ESD
Black/yellow X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
Marke:  ABEBA™ 7131860/37
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17181565
  • 108.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leichte, bequeme Arbeitsschuhe
  • Entspricht EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
  • Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
  • Zehenkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Textil-Zwischensohle
  • Sschwarzes und gelbes Cordura
  • Silberionen-Einlegesohle
  • Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz/gelb
37
EN 20345-konform: 2012 S3 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340
Trainer
S3 SRC ESD
Cordura
Stahl
Unisex
Wasserfest