Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
4 Farben zur Trennung unterschiedlicher Reinigungsaufgaben tragen zur Minimierung von Kreuzkontaminationen bei. Mikrofasertücher können bis zu 300-mal ausgewaschen und wiederverwendet werden. Gefaltete Wischtücher im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel.
Marke: Kimberly-Clark™ 8397
70.24 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Perfekt für Reinigungsfirmen, für die Säuberung von Schreibtischen und anderen Oberflächen sowie für schlierenfrei blanke Gläser und Spiegel
- Mikrofasertücher können bis zu 300-mal ausgewaschen und wiederverwendet werden, ohne an Leistungsstärke einzubüßen
- Vier Farben zur Trennung unterschiedlicher Reinigungsaufgaben tragen zur Minimierung von Kreuzkontaminationen bei
- Gefaltete Wischtücher im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel, um direkt am Einsatzort über hygienisch verpackte Wischtücher zu verfügen
Spezifikation
Mikrofasertuch | |
40 cm | |
40 cm | |
1.114 kg (2.456 lbs.) | |
40 x 40 cm | |
24/Pckg. |
15.75 Zoll | |
15.75 in. | |
Mikrofaser | |
Rot | |
Chemikalienfreie Schreibtisch- und Oberflächenreinigung | |
Unsteril |