Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
4 Farben zur Trennung unterschiedlicher Reinigungsaufgaben tragen zur Minimierung von Kreuzkontaminationen bei. Mikrofasertücher können bis zu 300-mal ausgewaschen und wiederverwendet werden. Gefaltete Wischtücher im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel.
Marke:  Kimberly-Clark™ 8396
70.24 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12671456
  • 131.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Perfekt für Reinigungsfirmen, für die Säuberung von Schreibtischen und anderen Oberflächen sowie für schlierenfrei blanke Gläser und Spiegel
  • Mikrofasertücher können bis zu 300-mal ausgewaschen und wiederverwendet werden, ohne an Leistungsstärke einzubüßen
  • Vier Farben zur Trennung unterschiedlicher Reinigungsaufgaben tragen zur Minimierung von Kreuzkontaminationen bei
  • Gefaltete Wischtücher im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel, um direkt am Einsatzort über hygienisch verpackte Wischtücher zu verfügen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikrofasertuch
40 cm
40 cm
Grün
Chemikalienfreie Schreibtisch- und Oberflächenreinigung
Unsteril
15.75 Zoll
15.75 in.
Mikrofaser
40 x 40 cm
24/Pckg.