Learn More
Brannan™ Workplace Wall Thermometer with 3 Point Traceable Calibration Certificate
Gives clear indication of the recommended temperatures for workplace in accordance with Workplace Reg 1992, section 7. Complete with 3 point traceable calibration.
Marke:  Brannan™ 14/390/3 + 49/101/0
Artikelnummer. 17862978
  • 134.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Clear temperature scales in Celsius and Fahrenheit
  • Recommended temperature for the workplace highlighted
  • Supplied with calibration
  • Temp range -10 to 50°C
  • Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
0°C, 20°C, 35°C
0.8 cm
0.8 cm
Red Spirit Kerosene
50 °C
-20 °C
-20°C to +50°C
0,1 °C
UK National Standards ISO 9001
24 cm
Plastic
122 °F
-4 °F
–4 bis +122 °F
± 1°C
6.5 cm