Learn More
Woodmetall-Stück (ca. 100 mm), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289043
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76093-98-6
Summenformel Pb·Sn
MDL-Nummer MFCD00198175
Specifications
Chemischer Name oder Material Wood's metal
Farbe Silberfarben bis grau
Schmelzpunkt 70.0°C
Menge 100 g
Formelmasse 647.28
Verpackung Glasflasche
Form Stange