Learn More
WTW™ Funkmodul für Steckerkopfsensor
Das Funkmodul für den Steckkopfsensor ist für den Einsatz mit intelligenten digitalen IDS-Sensoren des WTW™ Sortiments vorgesehen
Marke: WTW™ 108141
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Funkmodule für IDS-Steckkopfsensoren werden einfach auf den Sensor gesteckt und automatisch an das Messgerät angeschlossen, dasselbe Modul für alle Parameter
- Sicher und einfach ohne Kabel
- Möglichkeit, dort zu arbeiten, wo ein Messgerät normalerweise im Weg sein würde
- Auch bei mobilen Feldmessungen unter schwierigen Bedingungen ist eine Hand immer frei
- Einfache Erfassung von Messwerten durch Drücken einer Taste am Sensormodul
Spezifikation
Wiederaufladbare LiPo-Batterie 230 mAh | |
Spritzwasserschutz gemäß IP 66 | |
WTS™ IDS-Steckkopfsensoren für Multiparameter-Messgeräte |