Learn More
Brady™ BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: Vier pro Reihe
BBP-Etiketten33 zur Draht- und Kabelkennzeichnung (Vier pro Reihe) sind Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) oder Vinylgewebe (B-498), die sich sehr flexibel an eng gekrümmte Oberflächen wie bei Drähten und Kabeln anpassen lassen.
Marke: Brady™ 142966
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die klebende Geweberückseite (B-498) bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren.
- Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und ist für Einsatz in Innenbereichen geeignet.
Spezifikation
RoHS, UL | |
White | |
Vinylgewebe | |
Wire and cable label | |
2500/Pk. | |
-40° to 79.4°C | |
0,0073 in. | |
0,8 in. | |
3.6 cm |
Naturkautschuk, Wiederablösbar | |
Glanz | |
Kennzeichnungsetikett | |
BBP™33 Drucker | |
-40° to 175°F | |
55 lb./in. | |
0.8 x 1.4 in. | |
1,4 in. |