Learn More
ITW Chemische Produkte™ SterileWipe™ HS II TX3210, Trockenwischtücher
SterileWipe™ HS II TX3210, Trocken-Reinraum-Wischtücher bestehend aus 45 % Polyester/55 % Vliesstoff aus Zellulose mit einer Schnittkante. Sie werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und weisen einen geringen Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Stoffen auf, sodass sie sich für allgemeine Reinigungs- und Wischarbeiten eignen.
Marke: ITW Chemische Produkte™ TX3210_TEST
442.32 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.10000kg
Beschreibung
- Reinraumumgebung: ISO-Klasse 5 bis 6, Reinraumklasse 100 bis 100.000, EU-Klasse B bis D
- Erfüllt USP-Anforderungen <797> und <800>
- Vliesstoff Zellulose/Polyester-Gemisch
- Sehr saugfähig, ideal für das Aufwischen von verschütteten Flüssigkeiten, die Reinigung und die Anwendung von Lösungen
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Gammabestrahlt und steril gemäß SAL 10-6
- Autoklavierbar
Spezifikation
Steril | |
Reinraumumgebung: ISO-Klasse 5 bis 8, Klasse 100 bis 100.000, EU-Klasse B bis D; erfüllt die Anforderungen der USP <797> und USP <800> | |
Reinraum-Wischtücher | |
Bögen | |
20 Wischtücher/Packung, 5 Packungen/Beutel, 5 Beutel/Kiste |
Weiß | |
TechniCloth™ 45 % Polyester/55 % Vliesstoff aus Zellulose mit Schneide, Reinraumfertigung | |
310 x 310 mm | |
Wischen und Reinigen von Oberflächen, Geräten und Teilen; hilft bei Auslaufen; Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen, Rückständen und anderen Lösungen einschließlich Desinfektionsmitteln; Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol (IPA), Ethanol, Aceton und Entfettungsmitteln; Reinigungshandschuhe, Notebooks, Telefone oder andere Gegenstände, die in den Reinraum gelangen; Auskleidung von Tabletts zum Halten, Schützen, Trocknen und Lagern von Teilen, Ausrüstung und Geräten. |