Learn More
Honeywell™ Winter Pro Handschuhe
Click to view available options
Größe: 8
Beschreibung
- PVC-Handschuh auf nahtlosem 100 % Baumwollgewebe
- Gemusterte Oberfläche
- Das nahtlose Baumwollgewebe verleiht dem Handschuh einen sehr guten Tragekomfort
- Das PVC, das zur Herstellung des Handschuhs verwendet wird, gewährleistet eine gute Flexibilität während des Gebrauchs
- Wasserdichter Handschuh mit nahtlosem Futter aus Baumwollgewebe zum Schutz vor Kälte, geeignet für den Einsatz in feuchter/öliger Umgebung
- Das hochwertige PVC sorgt für eine durchgehend hervorragende Qualität
- Die Manschette gewährleistet einen guten Unterarmschutz
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 374/2-2003 Chemische Risiken, EN 511-2003 Kälterisiken |
Oberflächenbehandlung außen | Gemustert |
Material | PVC |
Größe | 8 |
Dicke (metrisch) | 1,4 mm |
Auskleidungsmaterial | Baumwolle |
Länge (metrisch) | 26.7 cm |