Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Präzisionsprobenröhrchen (EPR) aus Quarzglas
- Halten im Vergleich zu kostengünstigen Röhrchen 10- bis 15-mal bessere Toleranzen auf dem Innendurchmesser und weisen einen 5-mal kleineren Sturz und kleinere Konzentrizität auf
- Ideal für kontinuierliche Wellenversuche, die ein hoch reproduzierbares Probenvolumen im Hohlraum erfordern
- Einzeln verpackt, um Kontamination zu verhindern
55.35 CHF - 115.00 CHF
Spezifikation
Camber (Metric) | 76 µm |
---|---|
Material | Quarz |
Produkttyp | Probenröhrchen |
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Concentricity (Metric) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Concentricity (Metric) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15358578
|
Bel-Art™
66000-0013 |
705-PQ-6.25 | 159 mm | 2,97 ± 0,013 mm | 76 µm | N/A | |||
15388578
|
Bel-Art™
66000-0016 |
Gehäuse 715-PQ-250M | 250 mm | 4,00 ± 0,013 mm | 15 µm |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Halten im Vergleich zu kostengünstigen Röhrchen 10- bis 15-mal bessere Toleranzen auf dem Innendurchmesser und weisen einen 5-mal kleineren Sturz und kleinere Konzentrizität auf
- Ideal für kontinuierliche Wellenversuche, die ein hoch reproduzierbares Probenvolumen im Hohlraum erfordern
- Einzeln verpackt, um Kontamination zu verhindern
Spezifikation
76 µm | |
Quarz | |
Probenröhrchen |