Learn More
Bel-Art™ Long-Tip Pipet
Entwickelt für den einfachen Transfer von flüssigen Proben in engen Räumen. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ NMR-Probentransferpipetten mit langer Spitze füllen und entfernen Proben in bzw. aus NMR-Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 5 mm AD, Messkolben mit weitem Hals und Chromatographiesäulen.
Marke: Bel-Art™ 66000-0020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem ASTM-Glas des Typs 1 Klasse A
- Beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel
- Transparenz ermöglicht eine einfache Kontrolle der Probenbeladung
- Einfache Befestigung mit einer Pipettierhilfe aus Latex (804), separat erhältlich
- Hergestellt in einer Reinraumumgebung
- Frei von organischen und anorganischen Verunreinigungen
- Ein spezieller Formungsprozess sorgt für eine glatte Oberfläche, um den Probenverlust zu minimieren
Spezifikation
Röhrchen mit 5 mm AD oder größer und 7 in., 8 in. und 9 in.-Röhrchen, 250 mml-EPR-Röhrchen, Kolben mit langen schmalen Hälsen und Chromatographiesäulen. | |
5 mm | |
100/Packung |
349,25 mm | |
13,75 in. | |
803 A |