Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Einmal-NMR-Röhrchenkappen, Durchmesser von 5.0 mm
Verschiedene Farben helfen bei der Nachverfolgung von Proben, die auf verschiedenen Referenzlösungsmitteln basieren.
Marke: Bel-Art™ 66005-0108
Benachrichtigungen:
Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.
Beschreibung
Warnung: Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.Spezifikation
5,0 mm | |
Modell:Wilmad™ 521-SKY-100 | |
Himmelblau | |
100/Pckg. | |
Ja |
100 je Packung | |
EVA | |
NMR-Spektroskopie | |
Modell: Wilmad™ 521-SKY-100 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido