Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Suprasil™ NMR Tube
Wilmad Precision Suprasil™ NMR-Röhrchen (synthetisches Quarz) werden aus hochreinen synthetischen zusammengesetzten Silikamaterialien mit <0.005 ppm Fe2O3 hergestellt und verfügen über hervorragende optische Eigenschaften im tiefen UV- bis nahen IR-Spektrum
Marke:  Wilmad-LabGlass™ 66508-0595
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15388998
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Includes: Röhrchen und Einwegkappe
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
  • Die Übertragungsrate von 190 nm bis 2600 nm liegt weit über 95 % (10 mm Dicke) ohne Reflexion
  • Verfügt über eine ähnliche Wärmeausdehnungsrate und Zugfestigkeit wie Naturquarz, der während des Kühlungs-/Erwärmungsprozesses 14-mal robuster ist als Glas vom Typ 1 Klasse A
  • Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
  • Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR Suprasil™ Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden.
  • Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
  • Sicher für Experimente bei Temperaturen bis zu 1300 °C
  • 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Spezifikation
13 µm
228,6 mm
4,9635 ± 0,0065 mm
500 MHz
9 in.
528-PP-9SUP-5
25 µm
Hochreine synthetische Quarzglasmaterialien
4,2065 ± 0,0065 mm
Ideal für Photolyseexperimente, bei denen 266 nm-Licht aus einem Q-geschalteten Laser oder 254 nm-Licht verwendet wird, das von einer Quecksilber-Niederdrucklampe mit einem Schott UG5 Filter emittiert wird, sowie Experimente mit variablen Temperaturen, die einen Temperaturschritt über 120 °C haben
0,38 mm