Learn More
Gibco™ William's E Medium, ohne Glutamin
GREENER_CHOICE
William's E Medium, ohne Glutamin
Marke:  Gibco™ 12551032
67.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12599059
  • 70.25 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
William's E Medium was originally developed by Williams and Gunn as reduced serum-supplemented medium for long-term cell cultures of adult rat liver epithelial cells. Gibco™ William's E Medium can also be used for growing hepatocyte cells of different species, such as human derived HepaRG™ cells.
William's E Medium wurde ursprünglich von Williams und Gunn als reduziert Serum-ergänztes Medium für Langzeit-Zellkulturen adulter Rattenleber-Epithelzellen entwickelt. Gibco™ William's E Medium kann zudem verwendet werden für das Wachstum von Leberzellen verschiedener Spezies, auch menschlichen HepaRG™ Zellen.
Gibco™ William's E Medium ist die Modifikation eines früheren Mediums mit angereicherten Aminosäuren und doppeltem Glucosegehalt. William's E Medium enthält einzigartige Inhaltsstoffe wie Zink, Eisen, Mangan, nicht-essentielle Aminosäuren, das Reduktionsmittel Glutathion und das Lipid Methyllinoleat.
Vorgesehener Verwendungszweck des Produkts
Für die In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Eine zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-konforme Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ William's E Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ William's E Medium Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (12551-032). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und ISO 13485 zertifiziert.
William's E Medium enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei William's E Medium eine Supplementierung, meist mit 5–10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich sein. William's E Medium nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung.
Dieses Reagenz ist in mehreren Ländern als Medizinprodukt klassifiziert. Wenn es in Ihrer Region nicht als medizinisches Gerät geregelt ist, sollte es nur für den Laborgebrauch verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Flüssig
Phenolrot, Natriumpyruvat
Hepatozyten und hepatische Modelle, Säugetierzellkultur, Pharma und Biopharma, Primärzellkultur
Raumtemperatur
Säugetierzellkultur
William's E Medium
Kein Glutamin, Keine HEPES
500 mL